Thieno[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135,1863 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01760493
CAS-Nummer: 272-14-0
EINECS: 205-984-7