Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminothieno[2,3-b]pyridine
OR30577-1G
OR30577-250MG
OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA
348
EUR
APOSOR30577-1G
APOSOR30577-250MG
APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Formel:
C₇H₆N₂S Molecular Weight: 150.2 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11869737 CAS-Nummer: 26579-54-4 |