(Triisopropylsilyl)acetylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethynyltriisopropylsilane
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 46.4 EUR
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylen
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₂₂Si
Molecular Weight: 182,38 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C/0,6mmHg
Dichte: 0,813 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075452
CAS-Nummer: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III