5-Hexin-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 213 EUR
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexin-1-ol
5-Hexin-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C/15mmHg
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002980
CAS-Nummer: 928-90-5
EINECS: 618-884-7