5-Hexinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 261 EUR
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexinsäure 99%
5-Hexinsäure
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066346
CAS-Nummer: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III