4-Methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
OR30615-5G
OR30615-10G
APOSOR30615-5GEA
65.4
EUR
APOSOR30615-5G
APOSOR30615-10G
4-Methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ Molecular Weight: 234.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663864 CAS-Nummer: 171364-79-7 |