1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306201-1G
APOSOR306201-1GEA
60.9
EUR
APOSOR306201-1G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445953 CAS-Nummer: 50920-46-2 |