1-Aminopiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 255 EUR
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidin 97%
1-Aminopiperidin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C/760mmHg
Dichte: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006489
CAS-Nummer: 2213-43-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II