3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306302-5G
APOSOR306302-5GEA
84.1
EUR
APOSOR306302-5G
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formel:
C5H9Cl2N3 Molecular Weight: 182,0511 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08576202 CAS-Nummer: 364727-74-2 |