2,3-Dimethylhydrochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
OR30633-25G
APOSOR30633-25GEA 150 EUR
APOSOR30633-25G
2,3-Dimethylhydrochinon
2,3-Dimethylhydrochinon
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009997
CAS-Nummer: 608-43-5