(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Aminomethyl)-4-methoxypyridine
OR306389-1G
APOSOR306389-1GEA
94.4
EUR
APOSOR306389-1G
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111886 CAS-Nummer: 194658-14-5 UN: 2735 ADR: 8,III |