4-Brom-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.4 EUR
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Brom-2-nitroanilin
4-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217.02 g/mol
Siedepunkt: 309
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1.81
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4