N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30662-1G OR30662-250MG
APOSOR30662-1GEA 335 EUR
APOSOR30662-1G APOSOR30662-250MG
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Formel: C₁₅H₂₁N₃O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 494782-69-3