2-Brom-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR30663-1G OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA 250 EUR
APOSOR30663-1G APOSOR30663-250MG
2-Brom-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
2-Brom-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11869753
CAS-Nummer: 1159511-19-9