1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30665-1G
OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA
79.9
EUR
APOSOR30665-1G
APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₇ClN₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11869755 CAS-Nummer: 916488-42-1 |