1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 102 EUR
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClNO
Molecular Weight: 177.6717 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042294
CAS-Nummer: 3970-79-4