1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 174 EUR
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₄ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11869757
CAS-Nummer: 374794-92-0