4-Brom-3-nitrotoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene

OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 74.1 EUR
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Brom-3-nitrotoluol 99%
4-Brom-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 152 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Dichte: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024180
CAS-Nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR