2,7-Dibromocarbazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-carbazole
OR30689-5G
OR30689-25G
OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA
42.2
EUR
APOSOR30689-5G
APOSOR30689-25G
APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formel:
C₁₂H₇Br₂N Molecular Weight: 325.00 g/mol Schmelzpunkt: 225…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033507 CAS-Nummer: 136630-39-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |