Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR30692-1GEA 40.8 EUR
APOSOR30692-1G APOSOR30692-5G APOSOR30692-25G
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 701,91 g/mol
Schmelzpunkt: 310 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009593
CAS-Nummer: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2