1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrazolo[4,3-b]pyridine
OR30695-1G
OR30695-250MG
OR30695-100MG
APOSOR30695-1GEA
75.4
EUR
APOSOR30695-1G
APOSOR30695-250MG
APOSOR30695-100MG
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234560 CAS-Nummer: 272-52-6 |