1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30696-500MG OR30696-250MG
APOSOR30696-500MGEA 40.6 EUR
APOSOR30696-500MG APOSOR30696-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846327
CAS-Nummer: 271-52-3