1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR30698-25G
APOSOR30698-25GEA 81.2 EUR
APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663981
CAS-Nummer: 271-73-8