1-Brom-4-pentylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-pentylbenzol, (4-Bromphenyl)pentan, p-Brom-pentylbenzol
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 58 EUR
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Brom-4-pentylbenzol
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molecular Weight: 227.14 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Dichte: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061113
CAS-Nummer: 51554-95-1