Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
OR30702-25G
OR30702-5G
OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA
139
EUR
APOSOR30702-25G
APOSOR30702-5G
APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216584 CAS-Nummer: 17325-26-7 |