8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR30704-1G
OR30704-25G
OR30704-5G
APOSOR30704-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30704-1G
APOSOR30704-25G
APOSOR30704-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
N-Benzyltropinone
Formel:
C₁₄H₁₇NO Molecular Weight: 215,30 g/mol Siedepunkt: 124 °C/0,2mmHg Schmelzpunkt: 28…31 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151640 CAS-Nummer: 28957-72-4 EINECS: 249-329-3 UN: 2735 ADR: 8,III |