(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307044-1G OR307044-10G OR307044-5G
APOSOR307044-1GEA 102 EUR
APOSOR307044-1G APOSOR307044-10G APOSOR307044-5G
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419277
CAS-Nummer: 132945-78-9