(3-Bromobenzyl)methylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(3-Bromophenyl)-N-methylmethanamine, 3-Bromo-N-methylbenzylamine

OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 219 EUR
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200.08 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Dichte: 1.461 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04507522
CAS-Nummer: 67344-77-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR