(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-D-Dap-OH
OR307061-5G
OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA
26.1
EUR
APOSOR307061-5G
APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632072 CAS-Nummer: 76387-70-7 |