Fmoc-Hyp-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 207 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₅
Molecular Weight: 353.374 g/mol
Schmelzpunkt: 189…193 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151929
CAS-Nummer: 88050-17-3