N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
OR307072-100G
APOSOR307072-100GEA
179
EUR
APOSOR307072-100G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Molecular Weight: 231,248 g/mol Schmelzpunkt: 146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094406 CAS-Nummer: 87691-27-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |