cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-cis-D-Hyp-OH, (2R,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
OR307073-1G
APOSOR307073-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307073-1G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094407
CAS-Nummer: 135042-12-5