(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307105-25G OR307105-5G
APOSOR307105-25GEA 362 EUR
APOSOR307105-25G APOSOR307105-5G
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094728
CAS-Nummer: 140148-70-5