(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR307140-100G
APOSOR307140-100GEA 120 EUR
APOSOR307140-100G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Schmelzpunkt: 184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062973
CAS-Nummer: 46022-05-3