4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307148-1G OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-1GEA 654 EUR
APOSOR307148-1G APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₈H₁₃ClO
Siedepunkt: 68…72 °C/12mmHg
Dichte: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24230960
CAS-Nummer: 55930-23-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II