(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307157-25G
OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA
79.9
EUR
APOSOR307157-25G
APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 104…110 °C/40mmHg Schmelzpunkt: 40…45 °C Dichte: 0,931 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062986 CAS-Nummer: 21436-03-3 EINECS: 606-765-2 UN: 3259 ADR: 8,III |