Methyl-1H-indazol-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
OR30716-1G OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30716-1G APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371612
CAS-Nummer: 170487-40-8