Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR307175-1G
OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA
29
EUR
APOSOR307175-1G
APOSOR307175-250MG
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 219,04 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032195 CAS-Nummer: 1353100-91-0 |