1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR307177-1G
OR307177-250MG
OR307177-500MG
APOSOR307177-1GEA
510
EUR
APOSOR307177-1G
APOSOR307177-250MG
APOSOR307177-500MG
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970018 CAS-Nummer: 58793-46-7 |