4-Phenylpyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 156 EUR
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridin-N-oxid 98%
4-Phenylpyridin-N-oxid
Formel: C₁₁H₉NO
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006208
CAS-Nummer: 1131-61-9