4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307289-1G OR307289-5G
APOSOR307289-1GEA 145 EUR
APOSOR307289-1G APOSOR307289-5G
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂IN₃O₂
Molecular Weight: 238.97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01821344
CAS-Nummer: 400753-02-8