(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
OR30731-1G OR30731-5G
APOSOR30731-1GEA 71.2 EUR
APOSOR30731-1G APOSOR30731-5G
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
(1H-Indazol-5-yl)methanol
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038636
CAS-Nummer: 478828-52-3