1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30735-1G
OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA
69.6
EUR
APOSOR30735-1G
APOSOR30735-500MG
1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester
1H-Indazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Molecular Weight: 244,0973 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367523 CAS-Nummer: 862723-42-0 |