1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester 97%
1H-Indazol-6-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Molecular Weight: 244,0973 g/mol
Schmelzpunkt: 134…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368067
CAS-Nummer: 937049-58-6