3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 208…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234919
CAS-Nummer: 76006-13-8