3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin 95%
3-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669476
CAS-Nummer: 68618-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III