2,6-Dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307515-25G
OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA
266
EUR
APOSOR307515-25G
APOSOR307515-5G
2,6-Dichlorchinolin
2,6-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Molecular Weight: 198,0500 g/mol Schmelzpunkt: 161…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427194 CAS-Nummer: 1810-72-6 |