4-Amino-6,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307525-1G
OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA
219
EUR
APOSOR307525-1G
APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylchinolin
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08754057 CAS-Nummer: 929339-38-8 |