5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3aS,4R,5R,7S,7aR)-5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
OR307553-1G OR307553-250MG
APOSOR307553-1GEA 565 EUR
APOSOR307553-1G APOSOR307553-250MG
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13873730
CAS-Nummer: 73252-09-2