Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 0 EUR
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Formel: C₁₂H₁₃ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032767
CAS-Nummer: 53503-49-4